Bis(2-ethylhexyl)adipate
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Bis(2-ethylhexyl)adipate, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
N° de catalogue REST31449
Fournisseur:   Restek
Bis(2-ethylhexyl)adipate
N° de catalogue REST31449
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Bis(2-ethylhexyl)adipate, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Numéro CAS:  
Prix
41,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mL
Product Details & Documents
 : Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 µg/ml in methanol
  • Cdt:
    1 mL
  • Désignation:
    Bis(2-ethylhexyl)adipate
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST31449
  • N ° CAS.:
    103-23-1
  • Formula:
    C₂₂H₄₂O₄
  • Désignation:
    Bis(2-ethylhexyl)adipate