3-Methylphenol
3-Methylphenol
3-Methylphenol, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
N° de catalogue REST31403
Fournisseur:   Restek
3-Methylphenol
N° de catalogue REST31403
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
3-Methylphenol
3-Methylphenol
3-Methylphenol, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Numéro CAS:  
Prix
42,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mL
Product Details & Documents
This 3-Methylphenol has minimum shelf life six months and maximum shelf life of 96 months.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 µg/ml in methanol
  • Cdt:
    1 mL
  • Désignation:
    3-Methylphenol
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST31403
  • N ° CAS.:
    108-39-4
  • Formula:
    C₇H₈O 
Spécifications