Herbicide reference standard, Dicamba
Herbicide reference standard, Dicamba
Dicamba, 1000 μg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
N° de catalogue REST32247
Fournisseur:   Restek
Herbicide reference standard, Dicamba
N° de catalogue REST32247
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Herbicide reference standard, Dicamba
Herbicide reference standard, Dicamba
Dicamba, 1000 μg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
Numéro CAS:  
Prix
56,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 μg/ml in methanol
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Dicamba
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST32247
  • N ° CAS.:
    1918-00-9
  • Formula:
    C₈H₆Cl₂O₃
Spécifications