Heptachlor
Heptachlor
Heptachlor, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
N° de catalogue REST32228
Fournisseur:   Restek
Heptachlor
N° de catalogue REST32228
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Heptachlor
Heptachlor
Heptachlor, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
Numéro CAS:  
Prix
55,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 µg/ml in methanol
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Heptachlor
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST32228
  • N ° CAS.:
    76-44-8
  • Formula:
    C₁₀H₅Cl₇
  • Désignation:
    Heptachlor
Spécifications