δ-BHC
δ-BHC, 1,000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
N° de catalogue REST32217
Fournisseur:   Restek
δ-BHC
N° de catalogue REST32217
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
δ-BHC
δ-BHC
δ-BHC, 1,000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
Numéro CAS:  
Prix
56,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1,000 µg/ml in methanol
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    δ-BHC
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST32217
  • N ° CAS.:
    319-86-8
  • Formula:
    C₆H₆Cl₆
  • Désignation:
    δ-BHC
Spécifications