Torque-measuring stirrer, STARVISC 200-2.5 control
Torque-measuring stirrer, STARVISC 200-2.5 control
Torque-measuring stirrer, STARVISC 200-2.5 control
N° de catalogue 531-1108
Fournisseur:   IKA
Torque-measuring stirrer, STARVISC 200-2.5 control
N° de catalogue 531-1108
Fournisseur:  IKA
Torque-measuring stirrer, STARVISC 200-2.5 control
Torque-measuring stirrer, STARVISC 200-2.5 control
Torque-measuring stirrer, STARVISC 200-2.5 control
Prix
8 100,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The STARVISC 200-2.5 control stirrer measures viscosity and displays it. The result can be read in real-time on the display. It has a broad range of applications.
  • High-precision and trend torque measurement
  • A viscosity calculation can be carried out immediately via a user friendly menu
  • Removable control unit and TFT display
  • Stepless speed control
  • Even highly viscous substances can be intensively stirred using the powerful STARVISC stirrer
This is particularly helpful during product development, clearly indicates while running research programmes as to whether the stirred substance can be used as desired.
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Informations de commande: Different stirrers tools can be ordered seperately.
Spécifications
  • Désignation:
    Torque-measuring stirrer, STARVISC 200-2.5 control
  • Seq:
    001
  • Entrée:
    130 W
  • Viscosité max.:
    100000 mPas
  • Poids:
    5,9 kg
  • Gamme de vitesse:
    0/6 - 2000 min⁻¹
  • L×P×H:
    91×231×395 mm
  • Plage de vitesse II:
    30 - 2000 min⁻¹
  • Capacité de mélange max. H₂O:
    100 L
  • Modèle:
    STARVISC 200-2.5 control
  • Permissible relative humidity:
    80%
  • Cat. No.:
    531-1108
  • Plage de vitesse I:
    6 - 400 min⁻¹
  • Max. torque:
    200 Ncm
  • Exigence électrique:
    100 - 230 V, 50/60 Hz
  • Serrage du mandrin:
    0,5 - 10 mm
  • Permissible ambient temperature:
    5…40 °C
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2931
    Tige d'agitation ancre
    45 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 474,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 431-2912
    Statif téléscopique pied forme H 460×420 mm, tige Ø 34 mm, H 620 - 1010 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 580,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 431-0004
    Noix de serrage, support Ø 25 - 36 mm, bras d'extension Ø 5 - 21 mm
    T 50 basic
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20101872
    Labworldsoft® 6 Visc
    Viscosity measurements for thermostats and pH meters of all manufacturers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 450,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2932
    Tige d'agitation ancre
    90 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 573,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2953
    Tige d'agitation disque dissolveur
    100 mm
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 694,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6 500,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 431-2907
    Noix de serrage, support Ø 34 mm, bras d'extension Ø 16 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 238,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2942
    Tige d'agitation à pales
    70 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 224,00 €