Ceramic D-Torch™
Ceramic D-Torch™
Assembly including quartz outer tube for OPTIMA™ ICP kit (8x00)
N° de catalogue PERCN0777840
Fournisseur:   PerkinElmer
Ceramic D-Torch™
N° de catalogue PERCN0777840
Fournisseur:  PerkinElmer
Ceramic D-Torch™
Assembly including quartz outer tube for OPTIMA™ ICP kit (8x00)
Prix
1 120,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The ceramic outer tube is of particular benefit for the analysis of wear metals in engine oils, where quartz outer tubes often suffer from short lifetime.
  • Analysis of high-matrix solutions – Fusion samples, samples with high-dissolved solids, samples with high-acid content
  • Demountable quart or ceramic outer tubes
Also beneficial for Si determinations, where quartz outer tubes may produce high background signals.
Can cause early devitrification or sample deposition when using quartz.
Spécifications
  • Désignation:
    Assembly including quartz outer tube for OPTIMA™ ICP kit (8x00)
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • PERCN0777052
    Ceramic outer tube
    OPTIMA™ ICP kits (4300/5300/7300V)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2 140,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • PERCN0777053
    Quartz outer tube
    OPTIMA™ ICP kits (4300/5300/7300V)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 283,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • PERCN0777508
    DV D-Torch quartz including outer tube
    OPTIMA™ ICP kits (2x00/4x00/5x00/7x00)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 060,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • PERCN0777509
    DV base and inner tube
    OPTIMA™ ICP kits (2x00/4x00/5x00/7x00)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 700,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • PERCN0777510
    DV quartz outer tube
    OPTIMA™ ICP kits (2x00/4x00/5x00/7x00)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 324,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • PERCN0777843
    Copper tape
    D-Torch outer tube
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 ST - 53,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • PERCN0777842
    Quartz outer tube
    OPTIMA™ ICP kit (8x00)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 337,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • PERCN0774070
    Torch adapter with auxiliary port
    OPTIMA™ ICP kits (4300/5300/7300V)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 741,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • PERCN0777880
    Ceramic outer tube
    OPTIMA™ ICP kit (8x00)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2 960,00 €