Silane adhesive slides, KF Frost
N° de catalogue 631-1238
Fournisseur: KLINIPATH
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Silane adhesive slides with 90° ground edges
- Cdt:2.500
Spécifications
À propos de cet article
These silane adhesive slides are specially designed for thermal transfer printers.
Certifications: CE certified according to IVDR (2017/746).