α-BHC, reference standard
α-BHC, reference standard
α-BHC, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
N° de catalogue REST32206
Fournisseur:   Restek
α-BHC, reference standard
N° de catalogue REST32206
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
α-BHC, reference standard
α-BHC, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
Numéro CAS:  
Prix
54,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    α-BHC, 1000 µg/ml in methanol
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST32206
  • N ° CAS.:
    319-84-6
  • Formula:
    C₆H₆Cl₆
  • Désignation:
    α-BHC