Acide chlorhydrique fumant ≥37% (par analyse titrimétrique), TraceSELECT™ pour analyses de traces, Fluka™
Catalog # 84415-500ML
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Bouteille en plastique
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
Specification Test Results
- Assay:Min. 37 %
- Density (D 20/4):1.175 - 1.188
- Silver (Ag):Max. 0.5 ppb
- Aluminium (Al):Max. 5 ppb
- Arsenic (As):Max. 5 ppb
- Gold (Au):Max. 1 ppb
- Barium (Ba):Max. 0.5 ppb
- Beryllium (Be):Max. 0.5 ppb
- Bismuth (Bi):Max. 0.5 ppb
- Calcium (Ca):Max. 10 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 0.5 ppb
- Cobalt (Co):Max. 0.5 ppb
- Chromium (Cr):Max. 1 ppb
- Cesium (Cs):Max. 0.5 ppb
- Copper (Cu):Max. 1 ppb
- Iron (Fe):Max. 5 ppb
- Gallium (Ga):Max. 0.5 ppb
- Indium (In):Max. 0.5 ppb
- Iridium (Ir):Max. 0.5 ppb
- Potassium (K):Max. 10 ppb
- Lithium (Li):Max. 0.5 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 1 ppb
- Manganese (Mn):Max. 0.5 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 0.5 ppb
- Sodium (Na):Max. 10 ppb
- Nickel (Ni):Max. 1 ppb
- Lead (Pb):Max. 0.5 ppb
- Palladium (Pd):Max. 1 ppb
- Platinum (Pt):Max. 0.5 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 0.5 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 0.5 ppb
- Ruthenium (Ru):Max. 0.5 ppb
- Antimony (Sb):Max. 0.5 ppb
- Selenium (Se):Max. 1 ppb
- Tin (Sn):Max. 1 ppb
- Strontium (Sr):Max. 0.5 ppb
- Titanium (Ti):Max. 1 ppb
- Thallium (Tl):Max. 0.5 ppb
- Vanadium (V):Max. 1 ppb
- Zinc (Zn):Max. 1 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 0.5 ppb
- Uran (U):Max. 0.5 ppb
- Mercury (Hg):Max. 0.5 ppb
- Sulfite (SO₃):Max. 1 ppm
- Free chlorine (Cl):Max. 0.5 ppm
- Bromide (Br):Max. 10 ppm
- Phosphate (PO₄):Max. 10 ppb
- Sulfate (SO₄):Max. 100 ppb
Specification Test Results
About this item
:
Boiling Pt:42 °C (1,013 hPa)
Melting Pt:–35 °C
Density:1,190 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,II
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324