

Iode ≥99.5% (RT), particules (rondes), Puriss., Ø 1-2 mm, Fluka™
57655-1KG
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
- Assay:99.5 - 100.5 %
- Appearance of the substance:complying
- Vapor Pressure:0.31 mmHg ( 25 °C)
- Form:particles (round)
- Resistivity:1.3E15 μΩ-cm
- Vapor Density:9 (vs air)
:
:253.81 g/mol
:13,05036
:113.5 °C
:4.930 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:231-442-4
:3495
:8,III
:GHS07
:GHS08
:7553-56-2
:I₂
:MFCD00011355