Multi-element standards, 10 components in 2% HNO₃
Multi-element standards, 10 components in 2% HNO₃
Multi-element standard, 10 components, 2% HNO₃, 1× 500 ml, 1
N° de catalogue PERCN0691579
Fournisseur:   PerkinElmer
Multi-element standards, 10 components in 2% HNO₃
N° de catalogue PERCN0691579
Fournisseur:  PerkinElmer
Numéro CAS:  
Multi-element standards, 10 components in 2% HNO₃
Multi-element standard, 10 components, 2% HNO₃, 1× 500 ml, 1
Numéro CAS:  
Prix
311,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
1 mg/l of barium, magnesium
10 mg/l of lanthanum, lithium, manganese, nickel, strontium, zinc
50 mg/l of arsenic, potassium
Spécifications
Spécifications
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Multi-element standard, 10 components
  • Info cdt:
    1× 500 ml