ContactUsLinkComponent
Acide acétique 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 300652.1000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Acide acétique 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 300652.1000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
 :
 :60.05 g/mol
Boiling Pt:118
Melting Pt:17
Flash Pt:38,5
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-580-7
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152