ContactUsLinkComponent
Iode 0.0241 M (0.0482 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Iode 0.0241 M (0.0482 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 85806.320
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Iode 0.0241 M (0.0482 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 85806.320
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy):
    0.02398 -> 0,02422 mol/l
  • Content KI:
    57g/l +/-1 g
Specification Test Results
About this item
 :
 :253.81 g/mol
 :GHS08
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355