Potassium permanganate 0.01 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 85810.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:158.03 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
UN:3082
ADR:9,III
:GHS09
CAS Number:7722-64-7
Formula:KMnO₄
MDL Number:MFCD00011364