ContactUsLinkComponent
Phosphate de sodium, milieu de dissolution concentré, DILUT-IT™
Phosphate de sodium, milieu de dissolution concentré, DILUT-IT™
Catalog # D021-02
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
undefined
Phosphate de sodium, milieu de dissolution concentré, DILUT-IT™
Catalog # D021-02
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en PE à col étroit
  • Cdt:
    961,5 mL
  • Désignation:
    Milieu de dissolution concentré DILUT-IT™, phosphate de sodium, 961,5 ml
  • Seq:
    02
  • Valeur pH:
    6,8
Spécifications
À propos de cet article
  • pH à 25 °C pour une dilution de 26 : 6,75 à 6,85
  • Conserver à température ambiante