3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, sensibilité standard prêt-à-l'emploi
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, sensibilité standard prêt-à-l'emploi
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
Aller à :
À propos de cet article
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result.
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- Température de stockage:Réfrigérateur
- ADR:3,II
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result.
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- Température de stockage:Réfrigérateur
- ADR:3,II