ContactUsLinkComponent
Inflammable
Santé
Toxique
Environnement
n-Hexane, PESTINORM® Supra Trace pour analyse MOSH/MOAH
Catalog # 85957.320
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Inflammable
Santé
Toxique
Environnement
n-Hexane, PESTINORM® Supra Trace pour analyse MOSH/MOAH
Catalog # 85957.320
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear colorless liquid
  • Identity (IR):
    Complies
  • Color (APHA, Pt-Co):
    max. 10
  • Assay (GC, on anhydrous basis):
    min. 99.0 %
  • Hexane isomers + methylcyclopentane:
    min. 99.8 %
  • MOSH Test by GC/FID:
    max. 5 ng/ml
  • MOAH Test by LC/UV:
    max. 5 ng/ml
  • GC/ECD 1,2,4-TCB to Deca-PCB (as Lindane):
    max. 3 pg/ml
  • Water (KF):
    max. 0.02 % w/w
  • Residue after evaporation:
    max. 0.0003 % w/w
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :86.18 g/mol
Index Merck:13,04712
Point d'ébullition:69 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–94,3 °C
Densité:0,659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:–22 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
 :Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS06
 :GHS09
Numéro CAS:110-54-3
 :92112-69-1
Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numéro MDL:MFCD00009520