ContactUsLinkComponent
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.0%, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.0%, Réactif Biotech, J.T.Baker®
  F781-05
 :  Avantor
 :  
undefined
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.0%, Réactif Biotech, J.T.Baker®
  F781-05
 :  Avantor
 :  
  • Type de conditionnement:
    Poly bottle, white, blue T/E cap
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Keep refrigerated between 2-8°C (36-46°F) and store under nitrogen.:
    ≥99.0%
  • CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging:
    ≤0.060
  • Assay (HSCH₂(CHOH)₂CH₂SH):
    ≥99.0 %
  • Appearance:
    Passes Test
  • Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 280 nm:
    ≤0.060
  • Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 260 nm:
    ≤0.400
  • Infrared Spectrum:
    Passes Test
 :
 :154.25 g/mol
 :∼125 °C (1013 hPa)
 :42…44 °C
 :>110 °C
 :Réfrigérateur
 :222-468-7
 :GHS07
 :3483-12-3
 :27565-41-9
 :C₄H₁₀O₂S₂
 :MFCD00004877