ContactUsLinkComponent
Microbalance SECURA 26
Microbalance SECURA 26
Catalog # 611-5067
Supplier:  Sartorius Balances
undefined
Microbalance SECURA 26
Catalog # 611-5067
Supplier:  Sartorius Balances
Specifications
  • Modèle:
    SECURA26-1S
  • Plateau de pesée/taille de la plateforme:
    Ø 50 mm
  • Désignation:
    With real-time level support levelling and manual draftshield
  • Seq:
    01
  • Temps de stabilisation:
    8 s
  • Cdt:
    1
  • Précision affichage:
    0,002 mg
  • Plage de pesée:
    21 g
  • Reproductibilité:
    0,004 mg
  • Linéarité:
    0,01 mg
Specifications
About this item
La microbalance Secura® fournit des résultats de pesée extrêmement précis et un confort d'utilisation, et dispose également de systèmes de protection intégrés pour une fiabilité totale et une conformité réglementaire. Cette microbalance a une précision de lecture de 2 microgrammes.
  • Le SQmin pour la détection automatique et la surveillance active garantit que vous êtes dans la plage de fonctionnement USP acceptable pour des résultats fiables. La fonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour la plus grande précision possible à tout moment. Cal Audit Trail pour une documentation facile et traçable de toutes les données d'étalonnage et de réglage. Une documentation sûre et claire avec des identifiants d'échantillon et de lot pour suivre les données de pesée. Les fonctions de sécurité par mot de passe standard offrent une protection contre les altérations et les accès non autorisés.
Les messages de guidage en temps réel pour la mise à niveau, le réglage interne automatique et la documentation claire et 100 % traçable avec des identifiants d'échantillon et de lot rendent votre travail en laboratoire plus efficace. La balance est dotée d'une fonction PC directe intégrée et d'une connectivité plug & work à une imprimante Sartorius et fournit des impressions conformes aux BPF-BPL.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery: Livré avec adaptateur secteur universel, housse d'utilisation, guide d'application, bague de tirage.
Caution: