ContactUsLinkComponent
Balance d'étalonnage de pipettes, Cubis®
Catalog # SARBMPS66S
Supplier:  Sartorius Balances
Balance d'étalonnage de pipettes, Cubis®
Catalog # SARBMPS66S
Supplier:  Sartorius Balances
Specifications
  • Modèle:
    MPS6.6S
  • Tension:
    100 - 240 V
  • Désignation:
    Pipette calibration balance
  • Température de service:
    +10...+30 °C
  • Temps de stabilisation:
    5 s
  • Cdt:
    1
  • Précision affichage:
    0,001 mg
  • Plage de pesée:
    6,1 g
  • Reproductibilité:
    0,001 mg (standard deviation)
  • Linéarité:
    0,004 mg
Specifications
About this item
Système parfaitement équilibré, conçu pour concilier tous les besoins d'exactitude, de précision, de rapidité et de commodité pour l'étalonnage des pipettes.
  • Contrôle de mouvement, ouverture rapide du pare-brise pour un pipetage pratique et efficace.
  • Capteur d'humidité intégré - contrôle l'humidité à l'intérieur de la chambre de pesée.
  • Convient à une utilisation en milieu industriel.
  • Émission d'interférences de classe B.
Cette balance est équipée d'une LED blanche pour éclairer toute la zone de pesée et d'une LED rouge pour une alerte instantanée en cas de dépassement des limites de tolérance.
Certifications: EN 61326-1:2013 : Matériel électrique de mesure, de contrôle et de laboratoire - Exigences CEM - Partie 1 : Exigences générales. Conforme à la norme EN 61010-1:2010 : Exigences de sécurité pour le matériel électrique de mesure, de contrôle et de laboratoire - Partie 1 : Exigences générales.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Caution: