Ring light, VisiLED Slim
Ring light, VisiLED Slim
Éclairage annulaire fin VisiLED, FWD 40 - 90 mm et 20 - 40 mm, éclairement max. 65 klx (à une FWD de 50 mm) et 45 klx (à une FWD de 25 mm), Ø int. de 66 mm
N° de catalogue SCOC400150
Ring light, VisiLED Slim
N° de catalogue SCOC400150
Ring light, VisiLED Slim
Ring light, VisiLED Slim
Éclairage annulaire fin VisiLED, FWD 40 - 90 mm et 20 - 40 mm, éclairement max. 65 klx (à une FWD de 50 mm) et 45 klx (à une FWD de 25 mm), Ø int. de 66 mm
Prix
847,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The VisiLED Slim is a space saving LED ring light, optimal for unconfined object preparation or usage with objective revolvers.
  • Easily adaptable to microscope objectives by means of thumb screw
  • Homogeneous incident or oblique illumination
  • Controllable with all VisiLED controllers (MC750, MC1000, MC1500)
  • Variable working distance ranges possible by exchange of focus optic rings
  • Implementation of brightfield and darkfield applications
  • Segments controllable in different preset modes
Spécifications
  • Désignation:
    Éclairage annulaire fin VisiLED, FWD 40 - 90 mm et 20 - 40 mm, éclairement max. 65 klx (à une FWD de 50 mm) et 45 klx (à une FWD de 25 mm), Ø int. de 66 mm
  • Seq:
    647