Thermal transfer printer labels, type B-7604
Printer labels, B-7604, BPT-522-075, Papier, Permanent, acrylique, Thermal transfer, blanc, BBP12, 57×19 mm, 21360 labels/box
N° de catalogue BRDY236703
Fournisseur: Brady
Aller à :
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
Spécifications
- Imprimeur:BBP12
- Printing method:Thermal transfer
- Type:B-7604
- Couleur:blanc
- Désignation:Printer labels
- Dimensions:57×19 mm
- Matière:Papier
- Seq:28
- Modèle:BPT-522-075
- Emballage:21360 labels/box
- Adhésif:Permanent, acrylique