Insert tubes for scintillation vials
Insert tubes for scintillation vials
Insert tubes with caps for scintillation vials, 5,00 ml, 14×56 mm, Oui
N° de catalogue RATI5810110
Fournisseur:   RATIOLAB
Insert tubes for scintillation vials
N° de catalogue RATI5810110
Fournisseur:  RATIOLAB
Insert tubes for scintillation vials
Insert tubes for scintillation vials
Insert tubes with caps for scintillation vials, 5,00 ml, 14×56 mm, Oui
Prix
205,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Ø×h:
    14×56 mm
  • Capacité:
    5,00 ml
  • Désignation:
    Insert tubes with caps for scintillation vials