Jauge de vide, DVR 2pro
Product Details & Documents
Le DVR 2pro est un vacuomètre polyvalent entièrement électronique pour la plage de mesure allant de la pression atmosphérique à 1 mbar.
- La fonctionnalité améliorée du menu de navigation permet d'économiser de l'énergie et d'augmenter la durée de vie de la batterie.
- L'affichage des valeurs de mesure numériques permet de détecter les tendances et facilite une lecture précise.
- L'unité de pression sélectionnable par l'utilisateur en mbar, hPa ou Torr évite les conversions inutiles.
- Les différents raccords à vide et la tige de support supplémentaire permettent une utilisation dans presque toutes les applications de laboratoire.
Les matériaux résistants aux produits chimiques utilisés pour les pièces en contact avec le produit et le capteur de pression capacitif à membrane en céramique assurent une stabilité et une précision excellentes à long terme. La haute précision et le grand écran graphique du DVR 2 ont également été conservés sur la version "pro". L'une des principales améliorations est l'alimentation par une pile alcaline 9 V normale. Le nouveau compartiment à piles situé à l'arrière de la jauge permet de remplacer facilement la pile. Une gamme plus large de pièces de connexion offre une grande flexibilité de connexion pour une utilisation en laboratoire.
Spécifications
- Désignation:Jauge de vide, DVR 2pro
- Indice de protection:IP 40
- Poids:0,4 kg
- Précision:< ±1 mbar/hPa/torr, ±1 chiffre (après réglage, température constante)
- Arrêt automatique:sélectionnable de 1 à 600 minutes (5 min par défaut) ou fonctionnement continu
- Température maximum du gaz mesuré:40/80 °C (température maximale du support pour un fonctionnement continu / de courte durée)
- L×P×H:115×115×90 mm
- Température ambiante autorisée pour le fonctionnement:+10 à 40 °C
- Coefficient de température:<0,15 mbar/K
- Modèle:DVR 2pro
- Gamme de mesure:1060 - 1 mbar (hPa), 795 - 1 Torr
- Température ambiante autorisée pour le stockage:-10 à 60 °C
- Cat. No.:181-0624
- Cycle de mesure:sélectionnable : automatique ou 1× toutes les 3s, 1× toutes les 1s, 3× toutes les 1s
- Boîtier:Boîtier en plastique robuste doté d'une bonne résistance aux produits chimiques
- Principe de mesure:Diaphragme en céramique (d'alumine), capacitif, indépendant du gaz, pression absolue
- Raccord au vide:Petite bride KF DN 16, buse flexible DN 6/ 10