Microscopes numériques, BA310 Digital
Microscopes numériques, BA310 Digital
Microscope numérique, BA310 Digital, Digital
N° de catalogue MOTI1100401200572
Fournisseur:   MOTIC
Microscopes numériques, BA310 Digital
N° de catalogue MOTI1100401200572
Fournisseur:  MOTIC
Microscopes numériques, BA310 Digital
Microscopes numériques, BA310 Digital
Microscope numérique, BA310 Digital, Digital
Prix
3 090,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces microscopes peuvent s'équiper d'accessoires de contraste de phase, fond noir et polarisation.
  • Multi-layer coated lenses for improved contrast even with weak staining
  • Phase contrast available and darkfield is possible with a turret condenser
  • Resistant stage with X/Y movement
Utilisés dans l'environnement, l'agroalimentaire, en santé (dentistes, vétérinaires), la recherche et l'enseignement (universités, lycées).
Compatibles avec les systèmes d'exploitations Windows® 7 et 10 ou Mac OSX, USB 2.0.
Delivery information: Fournis avec filtre bleu, clé Allen, huile à immersion et housse anti-poussière.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Modèle:
    BA310 Digital
  • Désignation:
    Microscope numérique
  • Seq:
    006
  • Type:
    Digital
  • Condenseur:
    Abbe O.N. 1,25
  • Configuration informatique:
    Windows® 7, 10 – Mac: OSX
  • Sortie:
    USB 2.0
  • Caméra:
    3,0 MP avec transfert de données de 480 Mo/s
  • Résolution:
    2048×1536
  • Tête:
    Inclinaison de 30°, rotation à 360° (Siedentopf)
  • Cat. No.:
    MOTI1100401200572
  • Oculaires:
    Grand champ 10×/20 mm
  • Éclairage:
    LED (Köhler)
  • Logiciel:
    Motic Images Plus 2.0
  • Mise au point:
    Coaxiale micro et macrométrique
  • Platine:
    140×135 mm (mouvement: 76×50 mm)
  • Objectifs:
    4×, 10×, 40× (rétractable), 100× (rétractable, huile à immersion)
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1149
    Platine mécanique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 474,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101006700191
    Empty insertion plate
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 33,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1201
    Polariseur additionnel simple
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 42,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Tension
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1255
    Lampe halogène au quartz
    6 V
    30 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 33,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1458
    Condenseur contraste de phase tourelle cinq positions (BF, DF, φ1, φ2, φ3)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 506,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1944
    Éclairage LED transmis, 3 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 43,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001100531
    Coulisseau de phase 3 positions pour Ph1, Ph2, BF
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 95,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001100401
    Coulisseau de phase Ph3 (100x)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 73,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 632-0003
    Boîte en aluminium
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 120,00 €