ContactUsLinkComponent
Dichlorométhane ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Santé
Dichlorométhane ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue VWRS25631.320
Fournisseur:  VWR Collection
Numéro CAS:  
undefined
Santé
Dichlorométhane ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue VWRS25631.320
Fournisseur:  VWR Collection
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Acidity:
    Max. 0.0004 meq/g
  • Boiling point:
    39.0 - 40.5 °C
  • Density (20/4):
    1.322 - 1.327
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
  • Water:
    Max. 0.02 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :84.93 g/mol
Index Merck:12,06140
Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–95 °C
Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-838-9
UN:1593
ADR:6.1,III
 :stabilisé avec ethanol 0,1 %
REACH:01-2119480404-41
 :GHS08
Numéro CAS:75-09-2
Formule:CH₂Cl₂
Numéro MDL:MFCD00000881