Suture, Dafilon (Aesculap®)
Sutures noires, Dafilon, 15 cm
N° de catalogue AESCG118110
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Dafilon est une sture monofilament non résorbable en nylon.
- Frottement minimum des tissus
- Matériau inerte avec une bonne compatibilité tissulaire
- Excellente flexibilité
Pour les interventions chirurgicales et ophtalmiques, la chirurgie reconstructive et microchirurgie.
Spécifications
- Désignation:Sutures noires, Dafilon
- Longueur:15 cm