Optical magnifier
Optical magnifier, 8×, 42×45 mm
N° de catalogue OPTK4987
Fournisseur:   OPTIKA
Optical magnifier
N° de catalogue OPTK4987
Fournisseur:  OPTIKA
Optical magnifier
Optical magnifier
Optical magnifier, 8×, 42×45 mm
Prix
11,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This optical magnifier is designed for accurate measurements.
  • Focusing adjustment with 0,1 mm intervals
  • Black linen scale design
Spécifications
  • Grossissement:
  • Désignation:
    Optical magnifier
  • l×p:
    42×45 mm