ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Cogent C8 300™
HPLC columns, Cogent C8 300™
Supplier:  MICROSOLV
Certificates
undefined
HPLC columns, Cogent C8 300™
Supplier:  MICROSOLV
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-6119
  • 554-6158
  • 554-6155
  • 554-6116
  • 554-6160
  • 554-6154
  • 554-6115
  • 554-6162
  • 554-6157
  • 554-6118
  • 554-6156
  • 554-6161
  • 554-6117
  • 554-6140
  • 554-6112
  • 554-6111
  • 554-6159
  • 554-6152
  • 554-6440
  • 554-6110
  • 554-6437
  • 554-6441
  • 554-6142
  • 554-6444
  • 554-6445
  • 554-6109
  • 554-6108
  • 554-6105
  • 554-6104
  • 554-6151
  • 554-6150
  • 554-6122
  • 554-6103
  • 554-6102
  • 554-6149
  • 554-6126
  • Charge de carbone:
  • 5%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 7%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 7%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 5%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 7%
  • 5%
  • 5%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 11 - 12%
  • 7%
  • 11 - 12%
  • 11 - 12%
  • 11 - 12%
  • 11 - 12%
  • 7%
  • 7%
  • 5%
  • 7%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 7%
  • 7%
  • 13 - 14%
  • 5%
  • End-capping:
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Plage de pH:
  • 1,0 - 10,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 10,1
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 10,1
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 1,0 - 10,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 10,1
  • 1,0 - 10,0
  • 1,0 - 10,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 10,1
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 10,1
  • 2,0 - 10,1
  • 1,0 - 10,0
  • 2,0 - 10,1
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 10,1
  • 2,0 - 10,1
  • 2,0 - 8,0
  • 1,0 - 10,0
  • Surface area:
  • 150 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 350 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 350 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 150 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 350 m2/gm
  • 150 m2/gm
  • 150 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 340 m2/gm
  • 350 m2/gm
  • 340 m2/gm
  • 340 m2/gm
  • 340 m2/gm
  • 340 m2/gm
  • 350 m2/gm
  • 350 m2/gm
  • 150 m2/gm
  • 350 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 350 m2/gm
  • 350 m2/gm
  • 390 m2/gm
  • 150 m2/gm