Finger atomiser
Finger atomizer, 100 ml, 18 mm
  RIXI8-2500-18-165E
Finger atomiser
  RIXI8-2500-18-165E
Finger atomiser
Finger atomiser
Finger atomizer, 100 ml, 18 mm
26,80 €
1 * 25 ST
Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
  • Luran clear cap 165 mm for R 250 stroke
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
  • Filetage:
    18 mm
  • Désignation:
    Finger atomizer
  • Pour flacons:
    100 ml