Spray gun
Spray gun, length 278 mm, 28 mm
N° de catalogue RIXI8-3201-28278BL
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à :
Product Details & Documents
Spray gun made up of polypropylene.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Filetage:28 mm
- Désignation:Spray gun, length 278 mm