Storage vials, quick/snap
Storage vials, quick/snap
Vials, quick snap storage, ND18 snap, 5,00 ml, 40×22 mm, incolore, Oui
N° de catalogue MICS97010-CV05
Fournisseur:   MICROSOLV
Storage vials, quick/snap
N° de catalogue MICS97010-CV05
Fournisseur:  MICROSOLV
Storage vials, quick/snap
Storage vials, quick/snap
Vials, quick snap storage, ND18 snap, 5,00 ml, 40×22 mm, incolore, Oui
Prix
39,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Easy to use storage vials and caps with push on technology for ease and comfort.
  • Easy to handle
  • No liners required in the cap
To store samples that are not critical.
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Ø×h:
    40×22 mm
  • Capacité:
    5,00 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Vials, quick snap storage, ND18 snap