Pyridine ≥99.5%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
6730-25
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Assay (GC):min. 99.5 %
- Residue after Evaporation:max. 0.005 %
- Water (KF):max. 0.05 %
- at 340 nm:max. 0.07
- at 350 nm:max. 0.02
- at 400 nm:max. 0.01
:
:115.5 °C
:0.98
:17 °C
:Température ambiante
:3,
:79.1 g/mol
:1486
:GHS02
:GHS07
:110-86-1
:C₅H₅N
:MFCD00011732