Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
5398-25
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:≥99.0%
- ACS - Assay (by GC, corrected for water):≥99.0 %
- ACS - Color (APHA):≤10
- ACS - Peroxide (as H₂O₂):≤1 ppm
- ACS - Residue after Evaporation:≤2 ppm
- ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤0.05 %
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 210 nm:≤1.00
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 225 nm:≤0.50
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 250 nm:≤0.10
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 300 nm:≤0.005
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 350 nm:≤0.005
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 400 nm:≤0.005
:
:88.15 g/mol
:55,2 °C
:0,74
:–30 °C
:Température ambiante
:2398
:3,
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:1634-04-4
:(CH₃)₃COCH₃
:MFCD00008812