Méthanol ≥99.9% (par GC), ChromAR®, qualité Super Gradient pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Catalogus # 3041-25
Leverancier: MACRON AVANTOR BRAND
CAS-nummer:
Specificaties
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay (GC):Min. 99.9%
- Residue after Evaporation:Max. 0.0005%
- Titrable Acid (meq/g):Max. 0.0005%
- Titrable Base (meq/g):Max. 0.0002
- Water (KF):Max. 0.05 %
- at 235 nm:Max. 2 mAU
- at 205 nm:Max. 1.00
- at 210 nm:Max. 0.5
- at 220 nm:Max. 0.2
- at 230 nm:Max. 0.1
- at 240 nm:Max. 0.05
- at 260 nm:Max. 0.004
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:32.04 g/mol
Merck index:13,05984
Kokend Pt:64,6 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:–98 °C
Dichtheid:0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:11 °C (coupe fermée)
Temperatuur bij opslag:Température ambiante
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
BEREIKEN:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
CAS-nummer:67-56-1
Formule:CH₃OH
MDL-nummer:MFCD00004595