Bottles, two necks, rectangular, HDPE
1000 ml, Rectangular, two necks, OV 28, 60×130×255 mm
N° de catalogue RIXI3-5100-1000-28
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, two necks, rectangular, HDPE
N° de catalogue RIXI3-5100-1000-28
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à :
Product Details & Documents
Two-neck bottle made up of HDPE, natural.
- Rigid and shatter-proof
- Resistant to water, aqueous solutions and most chemicals
- Excellent water vapour resistance
Informations de commande: Screw caps must be ordered seperately.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Filetage:OV 28
- Capacité:1000 ml
- Désignation:Rectangular, two necks
- l×p×h:60×130×255 mm