Anhydride phtalique 160 g/l dans la pyridine, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N° de catalogue 7526.2500
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass container
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Color (APHA):Max. 100
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:148.12 g/mol
Point d'éclair:17 °C
UN:2924
ADR:3 (8),II
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:GHS08
Numéro CAS:85-44-9
Formule:C₈H₄O₃
Numéro MDL:MFCD00005918