pH buffer solutions, pH 1,679
pH buffer solution, 1,679, 250 mL
N° de catalogue 662-8101
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions, pH 1,679
N° de catalogue 662-8101
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, pH 1,679
pH buffer solution, 1,679, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    pH buffer solution
  • Valeur pH:
    1,679