Pyridine
Inflammable
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Pyridine
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
Pyridine
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Azabenzene, Azine
  • Numéro CAS:110-86-1
  • Formule:C₅H₅N
  • Numéro MDL:MFCD00011732
  • Poids moléculaire:79.1 g/mol
  • Index Merck:13,08060
  • Point d'ébullition:115 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–44 °C
  • Densité:0,983 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:17 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-809-9
  • UN:1282
  • ADR:3,II
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource