Pyridine, très pur
:110-86-1
:
:C₅H₅N
:MFCD00011732
:13,08060
:115 °C (1013 hPa)
:–44 °C
:0.983 g/cm³ (20 °C)
:17 °C
:1282
:3,II
:79.1 g/mol
:203-809-9
:GHS02
:GHS07
:Température ambiante
Frequently Bought Together
Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Glycérol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses, bidistillé
: VWR Chemicals