QUANTOFIX® Relax Réflectomètre
QUANTOFIX® Relax Réflectomètre avec contrôle par microprocesseur, autotest et étalonnage automatique
N° de catalogue 705-1165
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Aller à :
Product Details & Documents
QUANTOFIX Relax est spécialement conçu pour les analyses à l'aide de bandelettes réactives.
Résultats quantitatifs de haute précision, sans gradation ni estimation des valeurs intermédiaires
- Temps de réaction standardisés
- Gestion facile des données et procédure de test rapide
Simplifie les procédures de test et les processus de décision en éliminant la subjectivité des lectures visuelles.
Langues: DE/EN/FR/ES/IT/PT/PL/TR/HU
Calibrage: Calibrage automatique
Affichage: Ecran tactile LCD
Mise à jour: Gratuite par Internet / PC
Plus d'informations: Imprimante thermique intégrée
Fonctionnalités: Entrée alphanumérique par écran tactile
Informations de commande: Two-year warranty.
Livraison: QUANTOFIX Relax, bloc d’alimentation, adaptateur, manuel, 1 rouleau de papier pour l’imprimante et certificat
Spécifications
- Désignation:QUANTOFIX® Relax Réflectomètre avec contrôle par microprocesseur, autotest et étalonnage automatique
- Interfaces:Port RS232 et port USB B pour la connexion à un PC, port PS/2 pour le branchement d’un clavier et/ou d’un lecteur de codes barres
- Cat. No.:705-1165
- Poids:0,71 kg (net); 1650 g (brut, emballage compris)
- Mémoire:200 valeurs de mesure
- Température de fonctionnement:10–40 °C (50...104 °F), humidité relative max. 80% (sans condensation)
- Alimentation:100 - 240 VAC, optional with 6 AA batteries
- Dimensions:230 x 320 x 170 mm (emballage)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA930988Bandelette de contrôle URYXXON® ; poids brut 67 g, dimensions de l'emballage 161 × 63 × 30 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 70,69 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA93065Papier pour imprimante URYXXON®/QUANTOFIX® Relax et imprimante thermique NANOCOLOR®, 5 rouleaux, poids brut 195 g, dimensions de l'emballage 97×158×44 mm, [ne convient pas à l'imprimante thermique NANOCOLOR (REF 919655) pour spectrophotomètres VIS II et UV/VIS II]Connexion Pour la disponibilité1 * 5 ROU - 23,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA93074Lecteur de codes-barres QUANTOFIX®/URYXXON® Relax, URYXXON® 300/500, compatible avec QUANTOFIX Relax (sauf UR3XXXX), URYXXON 300/500, QUANTOFIX Relax, poids brut : 411 g, dimensions de l’emballage : 248×113×88 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 308,12 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA930889Étui pour QUANTOFIX®/URYXXON® Relax (appareil et accessoires non inclus) ; poids brut : 2 700 g, dimensions de l’emballage : 506×417×227 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 110,50 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MANA930995Adaptateur secteur pour NANOCOLOR® TIC‑Ex, URYXXON®/QUANTOFIX® Relax ; poids brut : 347 g, dimensions de l’emballage : 135 × 125 × 95 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST