Caféine
Caféine
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue PROOICRS0235
Irritant
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
Caféine
N° de catalogue PROOICRS0235
Numéro CAS:  58-08-2
Caféine
Caféine
Flacon verre pour solides, 1 g
Numéro CAS:  58-08-2
Prix
366,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
  • Numéro CAS:58-08-2
  • Formule:C₈H₁₀N₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00005758
  • Poids moléculaire:194.19 g/mol
  • Index Merck:13,01636
  • Point de fusion:235…239 °C
  • Densité:1,23 g/cm³ (19 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-362-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g