Caféine
1
N° de catalogue NENLNEC-412/050UC
Marketsource
Fournisseur: NEN LIFE SCIENCE
Caféine
N° de catalogue NENLNEC-412/050UC
Fournisseur: NEN LIFE SCIENCE
Marketsource
Numéro CAS: 58-08-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
- Numéro CAS:58-08-2
- Formule:C₈H₁₀N₄O₂
- Numéro MDL:MFCD00005758
- Poids moléculaire:194.19 g/mol
- Index Merck:13,01636
- Point de fusion:235…239 °C
- Densité:1,23 g/cm³ (19 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-362-1
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1