ContactUsLinkComponent
8-Bromoadénine
Irritant
8-Bromoadénine
Catalog # MOLEM22156050
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Irritant
8-Bromoadénine
Catalog # MOLEM22156050
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    250 mg
  • Seq:
    2590
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :214.02 g/mol
EINECS:230-225-1
 :GHS07
Numéro CAS:6974-78-3
Formule:C₅H₄BrN₅
Numéro MDL:MFCD00082518