Ethidium bromure
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue MOLEM16559763
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Ethidium bromure
N° de catalogue MOLEM16559763
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 1239-45-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
- Numéro CAS:1239-45-8
- Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
- Numéro MDL:MFCD00011724
- Poids moléculaire:394.31 g/mol
- Index Merck:13,04751
- Point d'ébullition:72 °C (0,1 mmHg)
- Point de fusion:261…264 °C
- Densité:1,01 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:<100 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:214-984-6
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g