Étalon de référence Organique, Phénanthrène 200 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCILULM74271.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:85-01-8
- Désignation:Phénanthrène 200 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₄H₁₀
- Désignation:Phenanthrene