Sodium L(+)-ascorbate
Sodium L(+)-ascorbate
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue SERA14033.01
Marketsource
Fournisseur:   Serva
Sodium L(+)-ascorbate
N° de catalogue SERA14033.01
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Numéro CAS:  134-03-2
Sodium L(+)-ascorbate
Sodium L(+)-ascorbate
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  134-03-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
  • Numéro CAS:134-03-2
  • Formule:C₆H₇NaO₆
  • Numéro MDL:MFCD00082340
  • Poids moléculaire:198.11 g/mol
  • Point de fusion:219 °C
  • Densité:1,799 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-126-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.