Acide L(+)-ascorbique
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- Numéro CAS:50-81-7
- Formule:C₆H₈O₆
- Numéro MDL:MFCD00064328
- Poids moléculaire:176.13 g/mol
- Index Merck:13,00837
- Point d'ébullition:553 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:190…192 °C
- Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- Numéro CAS:50-81-7
- Formule:C₆H₈O₆
- Numéro MDL:MFCD00064328
- Poids moléculaire:176.13 g/mol
- Index Merck:13,00837
- Point d'ébullition:553 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:190…192 °C
- Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt