1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
N° de catalogue MOLE25890016-25G
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Spécifications
À propos de cet article
:
:162.15 g/mol
Index Merck:14,01819
Point de fusion:111…116 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:208-488-9
UN:3263
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07
Numéro CAS:530-62-1
Formule:C₇H₆N₄O
Numéro MDL:MFCD00005286